Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen. Fisherbrand™ Mit Alkohol gefüllte Thermometer zum Eintauchen haben zur besseren Ablesbarkeit eine weiße Rückseite.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
- Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
- Nicht-rollender Aufsatz
- Eintauchbar bis 76 mm
- Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Universal- | |
305 mm | |
Thermometer mit Flüssigfüllung | |
−10 °C | |
1 °C |
Teilweises Eintauchen | |
Roter Spiritus | |
110 °C | |
–10 bis 110 °C | |
76 mm |