Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 79MF/7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12346497
  • 69.25 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
15mL
28mm
Glasiert
35mm
Mittelgroße Porzellantiegel