Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF55plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ UF55plusB02072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
UF55plus Ofen | |
Auffangschale | |
Edelstahl | |
Rand: 15 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF55plus, 15 mm > Kann verwendet werden mit: UF55plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur