Learn More
Thermo Scientific™ Elektronische Handbördelzangen und -entbördelzangen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie elektronische Thermo Scientific™ Handbördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-ECR11
1223.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie elektronische Thermo Scientific™ Handbördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen. Diese Hochleistungs-Handbördel- und -entbördelzangen sind in den Größen 8 mm, 11 mm, 13 mm und 20 mm erhältlich und ermöglichen das Verschließen und Entfernen von Bördelverschlüssen mit einem einfachen, einhändigen Tastendruck. Zum Bördeln von Fläschchen mit Aluminium-, Druckablass- und Bimetallkappen.
Das Nachrichtenfenster der elektronischen Bördelzange liefert wichtige Informationen auf einen Blick: Dieses Gerät der Stufe 3 stellt unsere höchste Leistungsstufe dar und wurde entwickelt, um Ihre wertvollsten Proben zu schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Merkmale
Handbördelzange und Entbördelzange
- Das Akkuladesymbol auf dem Farbbildschirm wird rot, wenn der Akku fast leer ist
- Inklusive vollständig wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Universalnetzteil/Ladegerät mit internationalen Steckeradaptern
Anzeige im Meldungsfenster…
- Die tatsächliche Bördelzangenleistung
- Eine Fehlermeldung nach einem fehlerhaften Bördelvorgang
- Statistiken und Protokoll der letzten Bördelergebnisse
- In der Sprache Ihrer Wahl (Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch)
Diese elektronischen Fläschchenbördelzangen bieten außerdem Einstellungsoptionen für hervorragende Bördelergebnisse und einen langlebigen, partikelemissionsfreien Motor.
Spezifikation
Handbedienung über Drucktasten | |
11 mm elektronische Bördelzange | |
11 mm | |
Each |
Voll wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | |
11 mm-Bördelfläschchen | |
SureSTART Stufe 3 |