Learn More
Thermo Scientific™ Elektronische Handbördelzangen und -entbördelzangen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. p-7237604 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
11 mm elektronische Bördelzange
13 mm elektronische Bördelzange
20 mm elektronische Bördelzange
8 mm elektronische Bördelzange
Elektronische 11 mm-Entbördelzange
Elektronische 13 mm-Entbördelzange
Elektronische 20 mm-Entbördelzange
Netzteil der elektronischen Bördel-/Entbördelzange
Größe:
110/240 V
11 mm
13 mm
20 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16397906
Marke: Thermo Scientific™ 60180ECR11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie elektronische Thermo Scientific™ Handbördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen.
Verwenden Sie elektronische Thermo Scientific™ Handbördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen. Diese Hochleistungs-Handbördel- und -entbördelzangen sind in den Größen 8 mm, 11 mm, 13 mm und 20 mm erhältlich und ermöglichen das Verschließen und Entfernen von Bördelverschlüssen mit einem einfachen, einhändigen Tastendruck. Zum Bördeln von Fläschchen mit Aluminium-, Druckablass- und Bimetallkappen.
Das Nachrichtenfenster der elektronischen Bördelzange liefert wichtige Informationen auf einen Blick: Dieses Gerät der Stufe 3 stellt unsere höchste Leistungsstufe dar und wurde entwickelt, um Ihre wertvollsten Proben zu schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Merkmale
Handbördelzange und Entbördelzange
  • Das Akkuladesymbol auf dem Farbbildschirm wird rot, wenn der Akku fast leer ist
  • Inklusive vollständig wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Universalnetzteil/Ladegerät mit internationalen Steckeradaptern
Anzeige im Meldungsfenster…
  • Die tatsächliche Bördelzangenleistung
  • Eine Fehlermeldung nach einem fehlerhaften Bördelvorgang
  • Statistiken und Protokoll der letzten Bördelergebnisse
  • In der Sprache Ihrer Wahl (Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch)
Diese elektronischen Fläschchenbördelzangen bieten außerdem Einstellungsoptionen für hervorragende Bördelergebnisse und einen langlebigen, partikelemissionsfreien Motor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Betrieb Handbedienung über Drucktasten
Stromversorgung Voll wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Typ 11 mm elektronische Bördelzange
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 mm-Bördelfläschchen
Größe 11 mm
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Menge Each