Learn More
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™ 290199
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11359311
  • 647.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
Optionen, die werkseitig eingebaut werden, müssen bei Bestellung des Gerätes mit bestellt werden. Ein Einbau vor Ort muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
Typ: Optionaler PT100 Sensor für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme - für Schränke der Serien 900 und 7000
Einbau: werkseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optionaler PT100-Sensor für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme (werkseitig installiert)
PT100 Sensoren und Austausch-Notversorgungsbatterien
Revco™ ExF/DxF, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, TSE/TSD-Serie
Automatisch
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte > PT100 Sensor; optionaler PT100 Sensor für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme; werkseitiger Einbau; für Forma Serie 900 und 7000, HERAfreeze HFU B Serie, Revco ExF und DxF Serie und TSE und TSD Serie