Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörbasis für programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstationen
Artikelnummer. 15237318
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstation
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15237318
Marke: Thermo Scientific™ ECRHSTAND
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Freie Hände für schnelleres Verbördeln mit einer verstellbaren Grundplatte.
Freie Hände für schnelleres Verbördeln mit der einstellbaren Thermo Scientific™ Zubehörbasis für programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstationen.
  • Höhenverstellbar mit lösungsmittelbeständiger Grundplatte
  • Abmessungen: 37,6 x 25,4 x 17,7 cm (14,8 x 10 x 7″)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zubehörbasis für elektronische Bördelzange (Grundplatte und Stange)
Abmessungen (L x B x H) 14.8 x 10 x 7 in.
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Elektrische Bördelzange
Zur Verwendung mit (Geräte) Programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Chromatographie
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.