Learn More
Fisherbrand™ Elektronische Bördelwerkzeuge, Handgerät, Akku
Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug.
Marke:  Fisherbrand™ 11 00 2534
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15582300
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektrische Bördelzange
  • 110 – 240 V
  • Elektronisch
  • Stahl/Kunststoff
  • Bördelzange
  • Verstellbar
  • Für Aluminium/Stahlkappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 mm Elektrische Bördelzange
11 mm
Kunststoff, Stahl
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elektronische Bördelwerkzeuge, Handgerät, Akku > für 11 mm-Kappen, einstellbar, für Aluminium-/Stahlkappen