Learn More
Fisherbrand™ Elektronische Bördelwerkzeuge, Handgerät, Akku
Artikelnummer. p-7113953 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
11 mm Elektrische Bördelzange
20 mm Elektrische Bördelzange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15502340
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug.
  • Elektrische Bördelzange
  • 110 – 240 V
  • Elektronisch
  • Stahl/Kunststoff
  • Bördelzange
  • Verstellbar
  • Für Aluminium/Stahlkappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20 mm Elektrische Bördelzange
Durchmesser (metrisch) Verschluss 20 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar