Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR
Entwickelt für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz
774.00 € - 1560.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232 (ein Anschluss enthalten) |
---|---|
Beschreibung | Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Abblendung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Messspanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Wägemodi | Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton, & Grain |
Länge (angloamerikanisch) | 12,50 in. |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16357575
|
OHAUS™
30430069 |
PR224 |
1460.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16381678
|
OHAUS™
30430076 |
PR4202/E |
913.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16389386
|
OHAUS™
30492735 |
PR4202 |
1210.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16506244
|
OHAUS™
30430075 |
PR2202/E |
872.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16516244
|
OHAUS™
30492734 |
PR2202 |
1065.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16680294
|
OHAUS™
30430068 |
PR124/E |
1190.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16670294
|
OHAUS™
30430067 |
PR124 |
1560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16690294
|
OHAUS™
30430070 |
PR224/E |
1290.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16600304
|
OHAUS™
30430071 |
PR223/E |
831.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16680314
|
OHAUS™
30492730 |
PR223 |
1040.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16610304
|
OHAUS™
30430072 |
PR423/E |
861.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16690314
|
OHAUS™
30492731 |
PR423 |
1060.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16620304
|
OHAUS™
30430073 |
PR523/E |
882.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16600324
|
OHAUS™
30492732 |
PR523 |
1080.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16630304
|
OHAUS™
30430074 |
PR1602/E |
861.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16610324
|
OHAUS™
30492733 |
PR1602 |
1060.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16640304
|
OHAUS™
30430077 |
PR4201/E |
774.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16620324
|
OHAUS™
30492736 |
PR4201 |
979.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16650304
|
OHAUS™
30430078 |
PR6201/E |
805.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16630324
|
OHAUS™
30498176 |
PR6201 |
1010.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
- Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
- Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
Spezifikation
RS232 (ein Anschluss enthalten) | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
12,50 in. | |
7,90 in. | |
12,50 in. | |
AC-Adapter (mitgeliefert) |
Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Abblendung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Messspanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige | |
Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton, & Grain | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
317,00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR