Learn More
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.
Marke:  Fisherbrand™ 20 36 2402
106.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12941031
  • 154.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert
  • In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
  • Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
20 ml
Luer-Lock
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff > Volumen:20 ml