Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für elektronische Kassettenspender
Das Kimberly-Clark™ Standsystem für elektronische Kassettenspender ist mit einer Vielzahl elektronischer Hautpflegespender kompatibel, sodass Desinfektionsmittel überall dort verfügbar ist, wo es benötigt wird.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 11430
166.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12698345
  • 326.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tragbar, anpassbar und langlebig, daher eine intelligente Option für Pausenräume, Toiletten, Eingangsbereiche und vieles mehr
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Hautpflege- und Handdesinfektionskassetten der bewährten Marke Kleenex™ Brand
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl kompatibler elektronischer Hautpflegespender, separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispensing System
1,46 m
Plastic
4.79 ft.
Cleanser Cassette
1
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Bodenständer für elektronische Kassettenspender > Höhe: 1,46 m