Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Imaging System
Artikelnummer. 15945171
Change view
Click to view available options
Menge:
1 System
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15945171 1 System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15945171 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMF5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M5000 Accessory Kit, EVOS™ M5000 Collateral Pack
Das Invitrogen™ EVOS™ M5000 Zell-Bildgebungssystem ermöglicht eine einfache, automatisierte Mikroskopie. Das All-in-One-Design umfasst hochauflösende Fluoreszenzbildgebung, einzigartige Farbbeleuchtung, eine vollständige Suite von Fluoreszenzfiltern und intuitive Software.
Das EVOS M5000 Bildgebungssystem bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:
  • Einfache Installation, ohne Wartung, Montage, Ausrichtung oder Kalibrierung
  • Anwenderdefinierte Vierfarb-Fluoreszenz-, Durchlicht- und Farbanwendungen
  • Autofokus, Z-Stapelfunktion, Zeitrafferbildgebung und Mehrkanal-Erfassung mit nur einem Klick
  • Integrierte Software zur Erfassung, Analyse und automatisierten Zellzählung
Vollständig integriertes Bildgebungssystem
Das EVOS M5000 Mikroskop kombiniert Präzisionskomponenten mit einer einzigartigen modernen Designfunktionalität, die hochwertige Fluoreszenz- und Farbbildgebung überall mit beispielloser Flexibilität ermöglicht. Es handelt sich um ein vollständig integriertes Bildgebungssystem, das Präzisionsoptik, einen 18,5 Zoll hochauflösenden artikulierten LCD-Monitor und eine hochempfindliche MP-Monochrom CMOS-Kamera (2048 x 1536) mit einer Auflösung von 3,45 µm Pixeln kombiniert. Die monochrome Kamera bietet die beste Empfindlichkeit für die Erkennung schwacher Fluoreszenzsignale und ermöglicht eine quantitative Analyse. Gleichzeitig verfügt der Kondensator über ein neuartiges RGB-Beleuchtungsschema auf LED-Basis, das eine qualitativ hochwertige, rauscharme Farberfassung mit demselben Monochromsensor ermöglicht und so die Wiedergabe von Echtfarben bei Durchlicht ermöglicht, was bei der Bildgebung von gefärbten Gewebeproben wie H&E gefärbten Gewebeschnitten von Vorteil ist.
Vielseitig und konfigurierbar
Ausgestattet mit einem 5-Positionen-Objektivwechsler und der Möglichkeit, Bilder in vier Fluoreszenzkanälen, Durchlicht, Phasenkontrast und Farbe zu erfassen, lässt sich das optische System einfach konfigurieren, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an qualitativ hochwertigen, Deckglas-korrigierten Objektiven mit vergrößertem Arbeitsabstand für die Verwendung mit Kunststoffgefäßen oder Glas-Seiten. Mit 1,25- bis 100-facher Vergrößerung, Achromat-, Fluorit- oder Apochromatkorrektur sowie über zwanzig LED-Lichtwürfeln sind die Probenbildgebungsoptionen grenzenlos. Austauschbare Gefäßhalter passen für die meisten Gefäßtypen und -größen, einschließlich Objektträgern, Multiwellplatten, Kulturkolben und Petrischalen, und ermöglichen eine präzise Kontrolle und Probenausrichtung durch die automatisierte Stufe.
Einfach zu bedienen und zuverlässig
Das EVOS M5000 Imaging System ist leistungsstark und bietet die Einfachheit von Plug-and-Play. Es erfordert weder Aufwärm- noch Abkühlzeiten, sodass Sie Bilder in wenigen Minuten aufnehmen können. Die umweltschonenden, quecksilberfreien LED-Leuchten sind für 50.000 Stunden ausgelegt und bieten außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Sie können das Gerät jederzeit ein- und ausschalten, wenn Sie eine Probe aufnehmen möchten. Die lange Lebensdauer und der geringe Energieverbrauch führen im Vergleich zu Geräten mit herkömmlichen Lichtquellen zu deutlich geringeren Betriebskosten. Das mit einer modernen, symbolbasierten Oberfläche von Biologen für Biologen entwickelte EVOS M5000 Mikroskop ist erstaunlich einfach zu bedienen.
Compliance
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Garantie
Ein Jahr Garantie (Standardgarantie) ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellbildgebungssystem
Produktlinie EVOS
Kamera 3,2 Megapixel, monochrom, CMOS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™
Farbe Diverse Farben
Modell EVOS M5000
Lichtquelle LED
Vergrößerung 1,25-fach bis 100-fach
Ziele Wechsler mit 5 Positionen
Auflösung 1920 x 1080 Pixel
Display Gelenk-LCD-Anzeige 18,5 Zoll
Abmessungen 18 Zoll (B) x 23 Zoll (H) x 18 Zoll (T)
Gewicht (angloamerikanisch) 36 lb.
Inhalt und Lagerung EVOS M5000 Bildgebungssystem
• 18,5 Zoll, artikulierter LCD-Farbmonitor, 1.920 x 1.080 Pixel Auflösung
• Embedded-PC mit 4 GB RAM
• EPI Axis Rückhalteblock für den Versand
• Lichtwürfel-Entfernungstool
• Lichtwürfel Blank
• Schnellentriegelungsstift für Bühne
• EVOS Condenser Lichtschutz
EVOS M5000 Zubehörkit
• USB WiFi Dongle
• USB Drahtlose Tastatur
• Gefäßhalter für Objektträger (AMEPVH001)
• Universeller Gefäßhalter (AMEPVH009)
• EVOS Kalibrierschieber (AMEP4720)
• Universalnetzteil, 12 V, 5 A
• Netzkabel, Typ B (Nordamerika)
• UV-Schutz
• EVOS Lichtschutz
• Block-Kondensatorschieber (AMEP4688)
• Kondensatorschieber für 4x-Objektive (AMEP4738)
• Diffusion Kondensatorschieber für Hellfeldanwendungen (AMEPDFS1)
• EVOS Staubschutzabdeckung
• Objektivkoffer mit verstellbaren Fächern
• Hex-Schraubendreher 2 mm
EVOS M5000 EVOS M5000 Collateral Pack
• EVOS M5000 Kurzanleitung
• EVOS M5000 Smart Start Module Flyer
• 16 GB USB 3.0-Laufwerk mit Handbuch und Zubehördokumentation
• Mauspad
• Karte für Technischen Kundendienest
* Biite beachten Sie, dass ein (1) länderspezifisches Netzkabel separat in Regionen bestellt werden muss, in denen der Netzstecker vom Typ B (Nordamerika) nicht verwendet wird:
AMEP4646 EVOS Netzkabel, Typ C (Europa)
AMEP4708 EVOS Netzkabel, Typ D (Indien/Südafrika)
AMEP4645 EVOS Netzkabel, Typ G (Großbritannien)
AMEP4649 EVOS Netzkabel, Typ H (Israel)
AMEP4647 EVOS Netzkabel, Typ I (Australien)
AMEP4782 Netzkabel Typ I (China, CCC zertifiziert)
AMEP4786 Netzkabel Typ J (Schweiz)
AMEP4648 EVOS Netzkabel, Typ L (Italien)
Menge 1 System
Versandbedingung Raumtemperatur