Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Imaging System
Product Code. 15918206
Change view
Click to view available options
Menge:
1 System
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15918206 1 System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15918206 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AMF7000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leistungsstarkes, vollautomatisiertes, invertiertes, mehrkanaliges Fluoreszenz- und Durchlicht-Bildgebungssystem. Entwickelt, um die heutigen Erwartungen hinsichtlich Bildqualität, Benutzeroberflächeninteraktionen, Datenerzeugungsgeschwindigkeit und -flexibilität sowie Endbenutzerwert mit nur wenigen Klicks zu erfüllen.
  • Herausragende Bildqualität und Vielseitigkeit mit einem Objektivwechsler mit 5 Positionen, 4-Farb-LED-Fluoreszenz- und Durchlichtkanälen sowie 3,2 MP CMOS Farb- und S/W-Kameras
  • Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit mit vollautomatischer X/Y-Scantischs, Autofokus und Erfassungsroutinen
  • Schnelle Bilderfassung in Kombination mit Well-Scanning mit mehreren Positionen und Optionen für Z-Stapelung sowie Kachel-Stitching sorgen für Leistung und Flexibilität bei der Datengenerierung
  • Vollständig integrierte Live-Zellbildgebung mit Zeitraffer mit dem optionalen EVOS Onstage Incubator zur präzisen Steuerung von Temperatur, Gasen für normoxische oder hypoxische Bedingungen sowie Feuchtigkeit
  • Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Zellsegmentierung und -quantifizierung mit der optionalen Celleste™ Image Analysis Software
  • Kombiniert und integriert Präzisionskomponenten mit einzigartiger moderner Designfunktionalität, die an jedem Standort hochwertige automatisierte Fluoreszenzbildgebung mit beispielloser Effizienz ermöglicht. Die vollständige Automatisierung der Präzisionsbewegung der X/Y-Bühne, des Wechsels der 4 LED-Lichtwürfel, Objektivwechsler mit 5 Positionen, Fokus und Belichtung sowie des Umschaltens der Dualkamera machen das EVOS M7000 System zu einer außergewöhnlichen Plattform für eine Vielzahl anspruchsvoller Bildgebungsanwendungen
  • Kann zur Durchführung von Mikrotiterplatten-Scans, Zeitraffer-Experimenten und Kachel-Stitching/Montage von Bildbereichen im Z-Stapel- und/oder Zeitraffermodus im Gefäß Ihrer Wahl programmiert werden
  • Kompatibel mit allen Zubehörteilen für das Vorgängermodell EVOS FL Auto Bildgebungssystem
  • Vielseitig und in hohem Maße konfigurierbar dank Objektivwechsler mit 5 Positionen sowie der Möglichkeit, gleichzeitig Bilder in vier Fluoreszenzkanälen plus Durchlicht zu erfassen
  • Eine umfangreiche Suite von Tools zur Erfassung, Visualisierung und Analyse
  • Intelligente LED-Beleuchtungstechnologie
  • Anwenderfreundlich und zuverlässig
  • *Bitte beachten Sie, dass drei (3) länderspezifische Netzkabel separat in Regionen bestellt werden müssen, in denen der Netzstecker vom Typ B (Nordamerika) nicht verwendet wird: AMEP EVOS Netzkabel, Typ A (Nordamerika), AMEP4645 EVOS Netzkabel, Typ G (Großbritannien), AMEP4646 EVOS Netzkabel, Typ C (Europa), AMEP4647 EVOS Netzkabel, Typ I (Australien), AMEP4648 EVOS Netzkabel, Typ L (Italien), AMEP4649 EVOS Netzkabel, Typ H (Israel), AMEP4708 EVOS Netzkabel, Typ D (Indien/Südafrika), AMEP4782 Netzkabel (Australien), Typ I (China, CCC-zertifiziert), AMEP4786 Netzkabel, Typ J (Schweiz)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Typ Fluoreszenzmikroskop
    Produktlinie EVOS
    Kamera 3,2 Megapixel, Farbe, CMOS (2 Kameras)
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Neurobiologie, Immun-Onkologie, Lebendzellbildgebung, 3D-Zellbildgebung, hochauflösendes Tile Scanning, Immunhistochemie (IHC)
    Modell M7000
    Lichtquelle LED
    Vergrößerung 1,25-fach bis 100-fach
    Ziele Wechsler mit 5 Positionen
    Auflösung 1920 x 1080 Pixel
    Display LCD
    Inhalt und Lagerung
    EVOS M7000 Imaging System
    • 27-inch 4K LCD monitor with 3840 x 2160 pixel resolution
    • External Dell XE4 computer with Intel Core i9 processor, 128 GB DDR4 RAM, 4 TB SSD, and NVIDIA Quadro RTXA4000 with 8 GB discrete video graphics running Windows 10
    EVOS M7000 Accessory Kit
    • EVOS M7000 Quick Start Guide
    • 16 GB USB 3.0 drive with user manual
    • Universal power supply, 24V, 5A
    • 3 North America (Type B) power cords*
    • USB 3.0 type A to B cable
    • Display port to display port cable, 6 ft
    • Cube access tool
    • EVOS calibration slide (AMEP4720)
    • Vessel holder with retention for two slides (AMEPVH021)
    • Vessel holder with retention for microwell plates (AMEPVH022). Also functions as adapter for vessel holders AMEPVH001 through AMEPVH018.
    • Block condenser slider (AMEP4688)
    • Diffuser condenser slider for brightfield applications (AMEPDFS1)
    • Slider for 4X objectives (AMEP4738)
    • EVOS light shield
    • Dust cover
    • Shipping restraint removal guide
    • Mouse pad
    • Tech Support card
    • Corded optical USB mouse
    • Keyboard
    * Note that three (3) country-specific power cord must be ordered separately in regions not using the Type B (North America) power plug:
    • AMEP4644 EVOS Power Cord, Type A (North America)
    • AMEP4645 EVOS Power Cord, Type G (United Kingdom)
    • AMEP4646 EVOS Power Cord, Type C (Europe)
    • AMEP4647 EVOS Power Cord, Type I (Australia)
    • AMEP4648 EVOS Power Cord, Type L (Italy)
    • AMEP4649 EVOS Power Cord, Type H (Israel)
    • AMEP4708 EVOS Power Cord, Type D (India/South Africa)
    • AMEP4782 Power Cord, Type I (China, CCC certified)
    • AMEP4786 Power Cord Type J (Switzerland)
    Menge 1 System
    Versandbedingung Raumtemperatur