Learn More
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).
91.80 € - 468.45 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eicosapentaenoic Acid |
---|---|
CAS | 10417-94-4 |
Farbe | Colorless |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C20H30O2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16494437
|
Medchem Express
HY-B0660 |
50 mg |
91.80 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16488406
|
Medchem Express
HY-B0660 |
100 mg |
117.45 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16412196
|
Medchem Express
HY-B0660 |
500 mg |
468.45 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.Spezifikation
Eicosapentaenoic Acid | |
Colorless | |
C20H30O2 | |
Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM) | |
302.45 | |
98.0% | |
Liquid |
10417-94-4 | |
Research | |
EPA Timnodonic acid | |
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O | |
302.45 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Sicherheit und Handhabung
H227∣H314∣H318
missing translation for 'shelfLife' : Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.