Learn More
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).
Marke:  Medchem Express HY-B0660
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16488406
  • 117.45 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Spezifikation
Spezifikation
Eicosapentaenoic Acid
Colorless
C20H30O2
EPA Timnodonic acid
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
302.45
Research
Cancer-programmed cell death
10417-94-4
Research
100 mg
Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM)
302.45
98.0%