Learn More
3M™ Edge™ 4 Persönliches Lärmdosimeter
Das 3M™ Edge™ 4 persönlich Lärmdosimeter bietet fortschrittliche Technologie in einem kabellosen, kompakten Rahmen für eine leichtere, ergonomischer Art zur Überwachung des Lärmpegels.
Marke: 3M™ 7100010045
Beschreibung
- Das persönliche Lärmdosimeter bietet fortschrittliche Technologie in einem kabellosen, kompakten Rahmen und eine leichtere, ergonomischer Art zur Überwachung der Geräuschentwicklung.
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Die schmale, konturierte Halterung passt sich an die Schulter an; der kompakte Rahmen bietet höchsten Komfort.
Spezifikation
60 Stunden | |
CE, IEC 61252, ANSI S1.25 | |
Dockingstation | |
Dosis, Exposition, Namensfeld, Lavg/Leq, Max, Min, Spitze, Laufzeit, SEL (Lep), SPL, Schwellenwert, TWA, Obergrenze (UL) |