Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μl Pipettenspitzen mit Tubegard™
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
24.70 € - 68.50 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 10 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
Länge (metrisch) | 38,1 mm |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16693892
|
Labcon™
1036-260-000-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Nicht steril | Nachfüllpackung |
54.35 €
1344 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16603902
|
Labcon™
1036-800-000-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Nicht steril | Im Beutel |
24.70 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16613902
|
Labcon™
1036-965-006-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Steril | Rack, 96 |
62.35 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16691903
|
Labcon™
1036-960-006-9 |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Unsteril | Rack, 96 |
53.85 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17577796
|
Labcon™
1036-265-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Steril | Nachfüllpackung |
68.50 €
1344 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
- Längere Ausführung mit Tubegard™
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Autoklavierbar | |
38,1 mm | |
UltraFine Spitze, TubeGard | |
Nein |
Ungefiltert | |
1,5 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Polypropylenharz |