Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μl-Pipettenspitzen mit Tubegard™
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1036-265-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Längere Ausführung mit TubeGard™
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
1,5 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, TubeGard | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
Eclipse™ | |
38,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Nachfüllpackung | |
1344 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. | |
Nein |