Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μl Pipettenspitzen mit Tubegard™
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1036-800-000-9
21.84 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21716" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Längere Ausführung mit TubeGard™
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
38,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Im Beutel | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
1,5 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, TubeGard | |
Ja | |
Eclipse™ |