Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μl-Pipettenspitzen mit Tubegard™
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1036-960-006-9
Beschreibung
- Längere Ausführung mit TubeGard™
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Unsteril | |
Violett | |
1,5 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, TubeGard | |
RT | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Natural | |
Autoklavierbar | |
38,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Eclipse™ |