Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie von interzellulären Maus-Proteinen (in Zytoplasma/Zytokinen)
Das eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie von interzellulären Maus-Proteinen (in Zytoplasma/Zytokinen) enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets im intrazellulären Zytoplasma und in Zytokinen in Suspensionen von Maus-Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
Marke:  Invitrogen™ A53015
Artikelnummer. 17717473
  • 502.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets im intrazellulären Zytoplasma und in Zytokinen in Suspensionen von Maus-Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
  • Die Reagenzien in diesem Kit wurden auf Kombination mit untersuchungsspezifischen Antikörpern für die Erkennung von Targets im intrazellulären Zytoplasma und in humanen Zytokinen der Maus mithilfe der Durchflusszytometrie optimiert.
  • Effektive Kompensationskontrollen
  • Blockierung Fc-Rezeptor
  • Nicht-antikörperbasierte, nicht-proteinbasierte Blockierungslösung zur Reduzierung der Hintergrundfärbung von Fluorophoren
  • Antikörperbindungspuffer minimiert die unspezifische Bindung von Antikörpern
  • Fixierungspuffer zur Lagerung von gefärbten Proben
  • Aktivierungscocktails zur Auslösung einer Zytokin-Produktion
Das Kit enthält
  • UltraComp eBeads™ Plus Kompensationsbeads (01-3333-41)
  • CD16/CD32 monoklonaler Antikörper (93), eBioscience (14-0161-81)
  • CellBlox™ Blockierungspuffer (B001T06F01)
  • eBioscience Satz an Intrazellulär-Fixier- &Permeabilisierungspuffern (88-8824-00)
  • eBioscience™ Durchflusszytometrie-Färbepuffer (00-4222-57)
  • eBioscience Zellstimulationscocktail plus Proteintransporthemmer, 500 x (00-4975-93)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Durchflusszytometrie
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie von interzellulären Maus-Proteinen (in Zytoplasma/Zytokinen) > 1 Kit