Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2.
Marke: Thermo Scientific™ 6AKSV9PP-15PI
65.11 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen verschiedener Härtegrade enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
SureStop Vials and Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
- Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID. - Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow. - Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Blau | |
Polypropylene | |
Fläschchen und Verschlüsse | |
6 mm | |
SureSTART Stufe 2 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Specification Certified Vial and Cap Kit, Level 2 | |
No |
6 mm | |
White Silicone/Red Polyimide | |
100/Pk. | |
45 Shore | |
1.5 mL | |
Screw Cap, ACVS | |
Zertifizierte Spezifikation | |
9 mm | |
1.5 mL Short Thread Screw, Polypropylene Vial, Level 2 |