Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
The EasyLED Ring Light is a professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only Ring Light to offer a built-in controller.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11786998
  • 662.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
  • Das EasyLED Ringlicht bietet eine extrem gleichmässige und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metalgehäuse und einem gut gestalteten Kühlkörper für maximale Helligkeit von 140 kLux und einer Lebensdauer von 50 000 Std
  • Funktionales und ergonomisches Design
  • Integrierte Steuerung
  • Direkte Montierbarkeit an das Mikroskop-Objektiv
  • Netzteil mit internationalem Clip-Plug-System.
  • Das EasyLED Ringlicht Plus weist zusätzlich ansteuerbare Segmente auf, die neue Kontrastmethoden ermöglichen.
  • Das integrierte Steuerelement erlaubt einen einfachen und intuitiven Wechsel zwischen den unterschiedlichen Beleuchtungsmodi sowie eine Rotationsfunktion in beide Richtungen.
Spezifikation
Spezifikation
Ringlicht
CE
0.4 ft.
66 mm
50/60 Hz
50.000 Stunden
12 V DC
Hochleistungs-LEDs
Segmentable with eight segments
66 mm ID, 114 mm AD
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Spannungsversorgung
140 kLux (bei WD:65 mm)
Videos
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
  • Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (EN)
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (DE)
  • Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (DE)
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
  • Schott Lighting and Imaging EasyLED ringlight PLUS
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light > Bereich (Lux):140 kLux