Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
The EasyLED Ring Light is a professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only Ring Light to offer a built-in controller.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11716988
  • 605.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
  • Das EasyLED Ringlicht bietet eine extrem gleichmässige und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metalgehäuse und einem gut gestalteten Kühlkörper für maximale Helligkeit von 140 kLux und einer Lebensdauer von 50 000 Std
  • Funktionales und ergonomisches Design
  • Integrierte Steuerung; Direkte Montierbarkeit an das Mikroskop-Objektiv
  • Netzteil mit internationalem Clip-Plug-System
Spezifikation
Spezifikation
Ringlicht
0.4 ft.
66 mm
50/60 Hz
50.000 Stunden
90 Klx (bei WD 75 mm)
55 to 135 mm
CE
66 mm ID, 114 mm AD
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Spannungsversorgung
Hochleistungs-LEDs
12 V DC
Videos
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
    • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Brochures
      Name des Produkts
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light > Bereich (Lux):140 kLux