Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marke: KD Scientific 780860
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- KD Scientific bietet eine neue Reihe von sterilen Einwegspritzen aus Kunststoff für alle wissenschaftlichen Anwendungen an
- Norm-ject-Spritzen sind die ideale Lösung für jede Situation
- Ihr einzigartiges zweiteiliges System ist latexfrei und enthält kein Silikon-Gleitmittel oder Gummi
Spezifikation
Polypropylene (Barrel) | |
Yes | |
Single-use | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Yes |
No Needle Included | |
Syringe | |
20 mL | |
Luer Slip | |
Sterile |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Plastic Syringe > 20cc slip lock
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur