Learn More
ABEBA™ Dynamic White Occupational Clogs Ob ESD
White dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marke:  ABEBA™ 37329/46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17121375
  • 70.95 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Atmungsaktive, leichte, bequeme Arbeitsclogs
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Gute Dämpfung
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Wasser abweisendes, weißes Strickmaterial
  • Nicht klappbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Specifications
Specifications
Weiß
46
Unisex
Wasserabweisend
Strickmaterial
Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1, konform mit EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
ABEBA™ Dynamic White Occupational Clogs Ob ESD > Größe: 46