Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petrischale, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 217554307
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN™ Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.- Gleichmäßige Nähbodenverteilung und verzerrungsfreie Durchsicht durch ein spezielles Fertigungsverfahren
- Boden und Deckel sind außen und innen mikroskopisch plan
- Blasen- und schlierenfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur | |
22 mm |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 Stück/Packung | |
80 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petrischale, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei > Durchmesser 80 x 22 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur