Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petrischale, aus Kalk-Soda-Glas
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beskrivning
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen.
- Blasen- und schlierenfrei
- Gleichmäßige Nähbodenverteilung möglich
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering