Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Petrischale, gepresst
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 217544803
104.06 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium erfolgen, das in eine flache, runde, transparente Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) gelegt wird. Durch das Festgel wird das Mischen der Mikroorganismen verhindert und größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) können wachsen. DURAN™ Petrischalen werden aus Borosilikatglas 3.3 in einem speziellen Herstellungsverfahren hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Kulturmediums und garantieren eine verzerrungsfreie Sicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen ruhen direkt auf dem unteren Teil und verhindern so Turbulenzen des hervorstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
- Erleichterte fraktionierte Verdünnungsverschmierungen durch Unterteilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
- Erhältlich als mit zwei, drei oder vier Sektionen oder ohne Sektionierung
- Gepresst
Spezifikation
Autoklavierbar | |
ohne Teilung | |
10 St./Packung |
Borosilikatglas (3.3) | |
Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur | |
100 x 20 mm |