Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen
Wird für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening verwendet
Marke: Cytiva 28-9782-43
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auf der Basis von 6 %iger stark quervernetzter Agarose mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 90 μm
- Bearbeitete Flusseigenschaften und hohe Ladekapazitäten
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Das geringe Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse und einen minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Kombiniert hohe Kapazität mit hoher Durchflussgeschwindigkeit und niedrigem Gegendruck, um Prozesszykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess™ Säulen, verpackt mit den gleichen Chromatographie-Medien unter Nutzung derselben linearen Flüssigkeitsgeschwindigkeit
- Bettvolumen: 4.7 ml
- Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
- Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Fließgeschwindigkeit: <600 cm/h oder <450 cm/h
- Material (Säulen-Hardware und Säulenröhrchen): Polypropylen
- Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
Blue Sepharose
- Vorgepackt mit BioProcess Chromatographie-Medium Blue Sepharose 6 Fast Flow
- Reinigung von Albumin, Enzymen (einschließlich NAD+ und NADP+), Gerinnungsfaktoren, Interferonen und verwandten Proteinen
- Mit Nickel Sepharose 6 Fast Flow vorgepackt
- Reinigung von histidin-getaggten Proteinen mit IMAC (Metallchelatchromatographie)
- Mit DEAE Sepharose Fast Flow vorgepackt
- Schwacher Anionenaustauscher (Diethylaminoethyl-Gruppe) BioProcess™ Medium
Spezifikation
70 % Ethanol, 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff | |
4.7 ml | |
7.7 mm | |
3.93 Zoll | |
<600 cm/h | |
Cibacron Blau (7 μm/ml-Medium) | |
4 bis 12 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Vorgepackte Fast-Flow-Säule |
HiScreen Blue Sepharose FF-Säule | |
0,3 Zoll | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
Polypropylen | |
1.5 bar | |
45 bis 165 μm | |
4 bis 8 °C | |
Reinigung von Albumin, Enzymen (einschließlich NAD+ und NADP+), Gerinnungsfaktoren, Interferonen und verwandten Proteinen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiScreen Blue Fast Flow
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen > Blaue Sepharose; Max. Durchflussgeschwindigkeit: <600 cm/h1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur