Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
Marke: Macherey-Nagel™ 812005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Specifica
Durasil-25 | |
60 Å | |
TLC-Platte | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5 bis 17 μm | |
50er-Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
5 x 10 cm |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte > Plattengröße:5 x 10cm; Menge:Gehäuse 50Pack
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto