Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten
Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln. Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 Glasplatten sind Analyseplatten mit unmodifizierten Standard-Silikonschichten auf Glas für den Einsatz in der TLC. Mit grüner Fluoroeszenzanzeige für kurzwellige UV-Strahlung,
Marke:  Macherey-Nagel™ 809027.200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12827951
  • 319.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SIL G-25/UV254 Glasplatten mit 60 Schichten unmodifiziertem Silika mit Standardgütegrad und grün-fluoreszierendem Indikator.
  • Mangan-aktivierter Zink-Silikat-Indikator mit grünem Leuchtstoff für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm)
  • Produkte mit hohem Polymeranteil, die in beinahe allen organischen Lösungsmitteln stabil und beständig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien sind
Spezifikation
Spezifikation
Glasplatten mit unmodifiziertem Silika 60-Schichten
60Å
TLC-Platte aus Glas
0.75 ml/g
0.25 mm
5 bis 17 μm
200er-Packung
UV254
∼500 m2/g
50 x 100 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten > Plattengröße:50 x 100mm; Menge:200 Platten