Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flasche, Braun, Mit DIN Gewinde
Eine Reihe hochwertiger und lichtgeschützter Flaschen und Verschlüsse, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
Marke: DWK Life Sciences 818069101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 72.00000kg
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, braun, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. Sehr gleichmäßige, haltbare und chemisch beständige braune Färbung durch den Einsatz innovativer Technologie zum Schutz für lichtempfindliche Verbindungen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
- Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
- Lieferung in einer Charge
- Analysenzertifikat (CoA)
- 100% Sichtprüfung
- Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
- Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
- 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
- Drug Master File
Spezifikation
20.000 mL | |
Borosilikatglas (3.3) | |
GL 45 | |
288 mm |
Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien | |
Je 1 | |
Autoklavierbar |