Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke:  DWK Life Sciences 818019105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11965048
  • 759.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
  • Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
  • Lieferung in einer Charge
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% Sichtprüfung
  • Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
  • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20.000 mL
Borosilikatglas (3.3)
GL 45
288 mm
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
Je 1
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10175993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number818019105
Chargennummer10169748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog Number818019105
Chargennummer10169747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number818019105
Chargennummer10168037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number818019105
Chargennummer10165878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number818019105
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen > 20000 ml