Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Beschreibung
Ideal für die Lagerung und Bearbeitung von flüssigen und festen Zwischen- oder Fertigprodukten. Aus Borosilikatglas 3.3, Typ 1 für dauerhafte Leistung und Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung. Das Glas entspricht der amerikanischen (USP), europäischen (EP) und japanischen (JP) Pharmakopöe und qualifiziert die Flaschen für die pharmazeutische Industrie. Erhöhte Wandstärke verbessert die mechanische Stabilität. Mit Retrace Code. Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten. Depyrogenisier-, autoklavier- und sterilisierbar. Individuelle Bedruckung möglich. Zusätzlich mit Kratz- und Splitterschutz erhältlich. Lieferung ohne Schraubverschluss oder Ausgießring, kann aber in Verbindung mit Verschlüssen und Anschluss-ystemen verwendet werden.
- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
- Spezielle Skalierung und individuelle Bedruckung möglich
- Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20.000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport; Verwendung in Verbindung mit Kappen und Steckverbindersystemen; Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben |
Enthält | ohne Schraubkappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 289 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur