Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502419
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Hervorragende Dichtheit
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Duran Glas | |
Je 1 |
NS 19/26 | |
Erweiterungsadapter | |
NS 24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas > Buchsengröße/Kegelgröße: NS 24/29/NS 19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur