Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14–6 x 250y Adapter
Erweitern Sie Ihren Festwinkelrotor durch Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y-Adapter, die verschiedene konische Röhrchen aufnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ 010-1410
261.81 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Festwinkelrotor mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptern, die Ridge™, Vacutainer™ und konische Röhrchen unterstützen.
Adapter für Oak Ridge™, Vacutainer™ und konische Röhrchen – variieren je nach Kapazität.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie Deckel-O-Ring (022062034), O-Ring-Auffrischungskit (021062038), Deckel (099062034) und Fiberlite F14-6 x 250y Rotor (78500) separat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
15 ml-Röhrchen, konisch | |
5 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31