Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umlaufkühler I, PD-1 Pumpe, 230 V/50 Hz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kühlleistung:
600 W (bei +20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur
- Kontrollleuchten des Steuergeräts: wenn das Gerät kühlt;
- wenn der Sollwert geändert wurde
- bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
| Kapazität (metrisch) | 9,5 L |
| Kühlleistung | 600 W (bei +20 °C) |
| Pumpentyp | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| Temperaturbereich | 10 °C° bis 30 °C° |
| Modell | Isotemp I |
| Pumpenkapazität | 5,3 l/min (bei 4,1 bar) |
| Kältemittel | R134A. |
| Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 604,5 x 355,6 x 584,2 mm |
| Mehr anzeigen |