Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
23.00 € - 60.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm |
---|---|
Material | Duran Glas |
Produkttyp | Erweiterungsadapter |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10529951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502924 |
NS 24/29 | NS 19/26 |
30.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10742682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01501914 |
NS 14/23 | NS 19/26 |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12694873
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502419 |
NS 19/26 | NS 24/29 |
28.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10312711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502919 |
NS 19/26 | NS 29/32 |
29.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10323331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01504529 |
NS 29/32 | NS 45/40 |
60.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10149740
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502914 |
NS 14/23 | NS 29/32 |
29.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Hervorragende Dichtheit
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Duran Glas | |
Erweiterungsadapter | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas