Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden
Zentrifugengläser werden beim Zentrifugieren angewendet. Hierbei erfolgt eine Stoffgemischtrennung aufgrund der Dichte der Einzelkomponenten.
104.00 € - 334.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Zur Verwendung mit | Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11800960
|
DWK Life Sciences
216012403 |
80 mL | 40 mm |
188.49 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11810960
|
DWK Life Sciences
216012609 |
80 mL | 44 mm |
179.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11820960
|
DWK Life Sciences
216013605 |
250 mL | 56 mm |
309.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786908
|
DWK Life Sciences
216011707 |
50 mL | 34 mm |
178.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706958
|
DWK Life Sciences
216011004 |
6 mL | 12 mm |
256.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11880560
|
DWK Life Sciences
216011107 |
12 mL | 16 mm |
334.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716958
|
DWK Life Sciences
216011407 |
25 mL | 24 mm |
104.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.- Sehr beständig gegen mechanische Belastung
- Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden