Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden
Zentrifugengläser werden beim Zentrifugieren angewendet. Hierbei erfolgt eine Stoffgemischtrennung aufgrund der Dichte der Einzelkomponenten.
Marke:  DWK Life Sciences 216012609
154.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11810960
  • 179.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
  • Sehr beständig gegen mechanische Belastung
  • Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 mL
Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
10 St./Packung
44 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    6
    Minuten
    39
    Sekunden
    38
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden > 80 ml, Durchmesser 44 x 100 mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado