Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden
Artikelnummer. 11800960 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
12 mL
25 mL
50 mL
80 mL
250 mL
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11800960
Marke: DWK Life Sciences 216012403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugengläser werden beim Zentrifugieren angewendet. Hierbei erfolgt eine Stoffgemischtrennung aufgrund der Dichte der Einzelkomponenten.
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
  • Sehr beständig gegen mechanische Belastung
  • Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 80 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Produkttyp Nicht-DIN-Größe