Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
12 mL
25 mL
50 mL
80 mL
250 mL
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
- Sehr beständig gegen mechanische Belastung
- Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft |
| Menge | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 56 mm |
| Produkttyp | Nicht-DIN-Größe |