Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals
Die Planflanschglocke wird bei Versuchen mit einem Vakuum-Experimentierteller eingesetzt (Unterdruckkammer). Die Glocke besitzt einen geschliffenem Flansch sowie einen geschliffenen Tubus zur Einbringung von Messapparaturen.
Marke:  DWK Life Sciences 244656106
234.28 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10797481
  • 313.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Öffnung oben ermöglicht Anschließen zusätzlicher Apparaturen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
215 mm
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern
Autoklavierbar
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals > Durchmesser: 215 mm