Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals
Die Planflanschglocke wird bei Versuchen mit einem Vakuum-Experimentierteller eingesetzt (Unterdruckkammer). Die Glocke besitzt einen geschliffenem Flansch sowie einen geschliffenen Tubus zur Einbringung von Messapparaturen.
Marke: DWK Life Sciences 244656903
1125.97 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Öffnung oben ermöglicht Anschließen zusätzlicher Apparaturen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
315 mm | |
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals > Durchmesser: 315 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur