Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals
Die Planflanschglocke wird bei Versuchen mit einem Vakuum-Experimentierteller eingesetzt (Unterdruckkammer). Die Glocke besitzt einen geschliffenem Flansch sowie einen geschliffenen Tubus zur Einbringung von Messapparaturen.
257.00 € - 1395.00 €
Specifications
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) Basis | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) Basis | Price | Quantity & Availability | ||||||
10727881
|
DWK Life Sciences
244655907 |
185 mm |
257.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10797481
|
DWK Life Sciences
244656106 |
215 mm |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10152121
|
DWK Life Sciences
244656903 |
315 mm |
1395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Öffnung oben ermöglicht Anschließen zusätzlicher Apparaturen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Borosilikatglas 3.3 | |
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Öffnung im Hals