Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Das Übergangsstück verbindet zwei Glasbauteile unterschiedlicher Normschliffe miteinander. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern.
21.20 € - 35.55 €
Spezifikation
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Typ Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10788251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142404
Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32
26.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10499722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142301
Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29
24.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10171401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142901
Expansion Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32
23.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10029840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241143203
Reduktion Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
29.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10622452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241143606
Expansion Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
21.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10314961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241144208
Reduktion Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
30.34 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10182021
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142207
Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26
23.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10622642
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241144302
Reduktion Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26
31.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10757101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142601
Reduktion Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
27.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10203601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241142807
Expansion Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29
23.45 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10039840
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241143306
Reduktion Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
30.65 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10151451
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241144405
Reduktion Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29
35.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS