Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Das Übergangsstück verbindet zwei Glasbauteile unterschiedlicher Normschliffe miteinander. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern.
Marke: DWK Life Sciences 241144405
32.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Je 1 | |
Anschluss von zwei Glaskomponenten | |
Reduktion | |
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS > Reduktion, Hülse NS 29/32, Konus NS 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur