Learn More
Labcon Verschlusskappen mit zwei Positionen für 17 x 100-mm-Kulturröhrchen
Die Kappe enthält die Steckerposition und die offene Ansaugposition
Marke: Labcon 3500-800-000-9
Beschreibung
- Absaugkappe mit zwei Positionen für Kulturröhrchen
- Passend für gängige 17 x 100-mm-Kulturröhrchen
- Die Kappe enthält die Steckerposition und die offene Ansaugposition
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Nein | |
Nicht autoklavierbar | |
Naturfarben | |
1000/Beutel, 3 Beutel/Karton | |
Endotoxinfrei (nicht pyrogen) | |
Unsteril | |
Polyethylen | |
Ja |
17 mm | |
Kulturröhrchen | |
Polyethylen | |
Zellkultur | |
1000/Beutel | |
100 mm | |
1000 mL | |
Zellkultur und allgemeine Laboranwendungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Verschlusskappen mit zwei Positionen für 17 x 100-mm-Kulturröhrchen > 1000 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur